Läs mer
2-Sulfobenzoic Acid, Mikromol™
Beskrivning
2-Sulfobenzoic Acid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Sulfobenzoic Acid |
| CAS | 632-25-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Sulfobenzoic Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C7 H6 O5 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Benzoic acid, o-sulfo- (6CI,7CI,8CI), 2-Sulfobenzoic acid, 2-Carboxybenzenesulfonic acid, o-Carboxybenzenesulfonic acid, o-Sulfobenzoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6O5S/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)13(10,11)12/h1-4H,(H,8,9)(H,10,11,12) |
| LEDER | OC(=O)c1ccccc1S(=O)(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-sulfobenzoic acid |
| Visa mer |