Läs mer
2-Sulfobenzoisk anhydrid, 94 %
Produktkod. 11430913
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11430913 500 g 500g
11410913 25 g 25g
11420913 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11430913 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13314.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 81-08-3 | C7H4O4S | 184,165 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 81-08-3
Molekylformel C7H4O4S
Molekylvikt (g/mol) 184.165
MDL-nummer MFCD00005879
InChI-nyckel NCYNKWQXFADUOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-sulfobenzoic anhydride, 2-sulfobenzoic acid cyclic anhydride, sulfobenzoic anhydride, o-sulfobenzoic acid anhydride, 3h-2,1-benzoxathiol-3-one, 1,1-dioxide, 3h-benzo c 1,2 oxathiol-3-one 1,1-dioxide, unii-0swh68iq5w, o-sulfobenzoic acid, cyclic anhydride, 2,1-benzoxathiol-3-one-1,1-dioxide, 0swh68iq5w
PubChem CID 65729
IUPAC-namn 1,1-dioxo-2,1$l^{6}-bensoxatiol-3-on
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OS2(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Sulfobenzoic anhydride
Smältpunkt ∼120 °C
Kokpunkt 184 °C till 186 °C (18 mmHg)
Kvantitet 500 g
Beilstein 139893
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 184.17
Procent renhet 94%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.