missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Sulfobenzoic Anhydride, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 81-08-3 |
| Smältpunkt | 116°C to 122°C |
| MDL-nummer | MFCD00005879 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 2-Sulfobenzoic anhydride, 2-Sulfobenzoic anhydride |
| Molekylvikt (g/mol) | 184.17 |
| Kvalitet | Research |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?