Läs mer
2-Sulfobenzoisk anhydrid, TRC
Produktkod. 30425745
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30425745 5 g
1 options
Produktkod. 30425745 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6891885G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Sulfobenzoic Anhydride
CAS 81-08-3
Molekylformel C7H4O4S
Kvantitet 5 g
Synonym o-Sulfobenzoic acid anhydride
InChI formel InChI=1S/C7H4O4S/c8-7-5-3-1-2-4-6(5)12(9,10)11-7/h1-4H
LEDER O=C1OS(=O)(=O)c2ccccc12
IUPAC-namn 1,1-dioxo-2,1λ^{6}-benzoxathiol-3-one
Molekylvikt (g/mol) 184.17
Formel vikt 183.983