Läs mer
2-Sulfoetylmetakryl 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30320257
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30320257 1 ml
1 options
Produktkod. 30320257 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA17008100AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Sulfoethyl Methacrylate
CAS 10595-80-9
Analyt- eller komponentnamn 2-Sulfoethyl Methacrylate
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C6 H10 O5 S
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Methacrylic acid, 2-sulfoethyl ester (6CI), Methacrylic acid, ester with 2-hydroxyethanesulfonic acid (7CI,8CI), Ethanesulfonic acid, 2-hydroxy-, methacrylate (8CI), 2-(Methacryloyloxy)ethanesulfonic acid, 2-(Methacryloyloxy)ethylsulfonic acid, 2-Methacryloyloxyethyl-1-sulfonic acid, 2-Sulfoethyl methacrylate, Methacrylic acid 2-hydroxyethanesulfonic acid ester, Sulfoethyl methacrylate, 2-Sulfoethyl Methacrylate
InChI formel InChI=1S/C6H10O5S/c1-5(2)6(7)11-3-4-12(8,9)10/h1,3-4H2,2H3,(H,8,9,10)
LEDER CC(=C)C(=O)OCCS(=O)(=O)O
IUPAC-namn 2-(2-metylprop-2-enoyloxi)etansulfonsyra
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 194.21
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 194,0249 g/mol