Läs mer
2-t-Butyl-3-hydroxy-4-trifluoromethylisoindolin-1-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-t-Butyl-3-hydroxy-4-trifluoromethylisoindolin-1-one |
| CAS | 1242336-58-8 |
| Molekylformel | C13H14F3NO2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14F3NO2/c1-12(2,3)17-10(18)7-5-4-6-8(13(14,15)16)9(7)11(17)19/h4-6,11,19H,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(C)N1C(O)c2c(cccc2C(F)(F)F)C1=O |
| IUPAC-namn | 2-tert-butyl-3-hydroxy-4-(trifluoromethyl)-3H-isoindol-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 273.25 |
| Formel vikt | 273.0977 |