Läs mer
2-tert-butoxi-6-klorpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15461228
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15461228 1 g 1g
15471228 5 g 5g
15481228 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15461228 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55085.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 547740-43-2 | C9H12ClNO | 185.651 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 547740-43-2
Molekylformel C9H12ClNO
Molekylvikt (g/mol) 185.651
MDL-nummer MFCD08705263
InChI-nyckel PLDRTFJRLUKTTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-tert-butoxy-6-chloropyridine, acmc-20anmt, 2-tert-butoxy-6-chloro-pyridine, pyridine, 2-chloro-6-1,1-dimethylethoxy
PubChem CID 11984350
IUPAC-namn 2-klor-6-[(2-metylpropan-2-yl)oxi]pyridin
LEDER CC(C)(C)OC1=NC(=CC=C1)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-tert-Butoxy-6-chloropyridine
Färg Färglös
Densitet 1.076 g/mL
Flampunkt 78°C (172°F)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 185.65
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.