Läs mer
[2-(tert-Butoxy)etyl](metyl)amin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [2-(tert-Butoxy)ethyl](methyl)amine |
| CAS | 1008119-69-4 |
| Molekylformel | C7H17NO |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H17NO/c1-7(2,3)9-6-5-8-4/h8H,5-6H2,1-4H3 |
| LEDER | CNCCOC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | N-metyl-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxy]ethanamin |
| Molekylvikt (g/mol) | 131.22 |
| Formel vikt | 131.131 |