Läs mer
[2-(tert-Butoxy)etyl](metyl)amin, TRC
Produktkod. 30337634
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30337634 100 mg
1 options
Produktkod. 30337634 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB416463100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [2-(tert-Butoxy)ethyl](methyl)amine
CAS 1008119-69-4
Molekylformel C7H17NO
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C7H17NO/c1-7(2,3)9-6-5-8-4/h8H,5-6H2,1-4H3
LEDER CNCCOC(C)(C)C
IUPAC-namn N-metyl-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxy]ethanamin
Molekylvikt (g/mol) 131.22
Formel vikt 131.131