Läs mer
2-(tert-Butoxycarbonyl)-5,7-dichloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(tert-Butoxycarbonyl)-5,7-dichloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6-carboxylic Acid |
| CAS | 851784-82-2 |
| Molekylformel | C15H17Cl2NO4 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2-Boc-5,7-dichloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17Cl2NO4/c1-15(2,3)22-14(21)18-5-4-9-8(7-18)6-10(16)11(12(9)17)13(19)20/h6H,4-5,7H2,1-3H3,(H,19,20) |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)N1CCc2c(Cl)c(C(=O)O)c(Cl)cc2C1 |
| IUPAC-namn | 5,7-dichloro-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-6-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 346.21 |