Läs mer
2-[(tert-butoxikarbonyl)amino]-3-(3-fluorfenyl)propansyra, Tech ., Thermo Scientific™
Produktkod. p-2697516
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
Produktkod. 10643255
Brand: Thermo Scientific Maybridge SB02000DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 114873-01-7
Molekylformel C14H18FNO4
Molekylvikt (g/mol) 283.299
MDL-nummer MFCD00672522
InChI-nyckel FPCCREICRYPTTL-NSHDSACASA-N
Synonym boc-phe 3-f-oh, boc-l-3-fluorophenylalanine, boc-3-fluoro-l-phenylalanine, boc-l-phe 3-f-oh, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3-fluorophenyl propanoic acid, boc-l-3-fluorophe, boc-3-fluoro-l-phe, 2s-2-tert-butoxy carbonyl amino-3-3-fluorophenyl propanoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3-fluorophenyl propanoic acid, n-boc-3-fluoro-l-phenylalanine
PubChem CID 2734492
IUPAC-namn (2S)-3-(3-fluorfenyl)-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]propansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC(=CC=C1)F)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-fluorophenylalanine
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 283.3
Procent renhet Tech.
Kvalitet Teknisk