Läs mer
2-(tert-butoxykarbonylamino)pyrimidin-5-boronsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10482064
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensglasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10482064 1 g Bärnstensglasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10482064 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00062DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrimidine-5-boronic acid, pinacol ester
CAS 1032758-88-5
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensglasflaska
Molekylformel C15H24BN3O4
MDL-nummer MFCD09027069
Kvantitet 1 g
Synonym 2-tert-butoxycarbonylamino pyrimidine-5-boronic acid, pinacol ester, tert-butyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-yl carbamate, 2-tert-butoxycarbonylamino pyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, tert-butyl n-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-yl carbamate, tert-butyl n-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-yl carbamate, 2-boc-amino pyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, 2-tert-butoxycarbonylamino pyrimidine-5-boronic a, 2-tert-butoxycarbonyl amino pyrimidin-5-yl boronic acid pinacol ester, 2-tert-butoxycarbonylamino-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine
InChI-nyckel XICHESWFGOSKMN-UHFFFAOYSA-N
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(N=C2)NC(=O)OC(C)(C)C
IUPAC-namn tert-butyl N-[5-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidin-2-yl]karbamat
Molekylvikt (g/mol) 321.184
PubChem CID 17750223
Formel vikt 321.18
Procent renhet 97%