Läs mer
2-tert-Butyl-1,3-diisopropylisourea, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-tert-Butyl-1,3-diisopropylisourea |
| CAS | 71432-55-8 |
| Molekylformel | C11H24N2O |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | N,N'-Bis(1-methylethyl)carbamimidic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, 2-tert-Butyl-1,3-diisopropylpseudourea, N,N'-Diisopropyl-O-tert-butylisourea, O-tert-Butyl-N,N'-diisopropylisourea, tert-Butyl N,N'-dipropan-2-ylcarbamimidate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H24N2O/c1-8(2)12-10(13-9(3)4)14-11(5,6)7/h8-9H,1-7H3,(H,12,13) |
| LEDER | CC(C)N=C(NC(C)C)OC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | tert-butyl N,N'-diisopropylcarbamimidate |
| Molekylvikt (g/mol) | 200.32 |
| Formel vikt | 200.19 |