Läs mer
2-tert-Butyl-1,4-benzoquinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-tert-Butyl-p-Quinone |
| CAS | 3602-55-9 |
| Molekylformel | C10 H12 O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-(1,1-Dimethylethyl)-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2-t-Butyl-1,4-benzoquinone, tert-Butylbenzoquinone |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O2/c1-10(2,3)8-6-7(11)4-5-9(8)12/h4-6H,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(C)C1=CC(=O)C=CC1=O |
| IUPAC-namn | 2-tert-butyl-1,4-benzoquinone |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.2 |
| Formel vikt | 164.0837 |