missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-tert-Butyl-2-[2-(4-chlorophenyl)ethyl]oxirane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-tert-Butyl-2-[2-(4-chlorophenyl)ethyl]oxirane |
| CAS | 80443-63-6 |
| Molekylformel | C14H19ClO |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19ClO/c1-13(2,3)14(10-16-14)9-8-11-4-6-12(15)7-5-11/h4-7H,8-10H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(C)C1(CCc2ccc(Cl)cc2)CO1 |
| IUPAC-namn | 2-tert-butyl-2-[2-(4-chlorophenyl)ethyl]oxirane |
| Molekylvikt (g/mol) | 238.76 |
| Formel vikt | 238.1124 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?