Läs mer
2-(tert-Butyl) 3a,6a-Dimethyl dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-2,3a,6a(1H,3H,4H)-tricarboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(tert-Butyl) 3a,6a-Dimethyl dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-2,3a,6a(1H,3H,4H)-tricarboxylate |
| CAS | 1823864-72-7 |
| Molekylformel | C15 H24 N2 O6 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24N2O6/c1-13(2,3)23-12(20)17-8-14(10(18)21-4)6-16-7-15(14,9-17)11(19)22-5/h16H,6-9H2,1-5H3 |
| LEDER | COC(=O)C12CNCC1(CN(C2)C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC |
| IUPAC-namn | 5-O-tert-butyl 3a-O,6a-O-dimethyl 2,3,4,6-tetrahydro-1H-pyrrolo[3,4-c]pyrrole-3a,5,6a-tricarboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 328.361 |
| Formel vikt | 328.163 |