Läs mer
2-(tert-Butyl) 3a-Methyl tetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-2,3a(1H,3H)-dicarboxylate, TRC
Produktkod. 30420988
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30420988 500 mg
30423808 100 mg
30411066 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30420988 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT185076500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1823265-38-8
Molekylformel C13H22N2O4
Molekylvikt (g/mol) 270.32
IUPAC-namn 5-O-tert-butyl 3a-O-methyl 1,2,3,4,6,6a-hexahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-3a,5-dicarboxylate
LEDER COC(=O)C12CNCC1CN(C2)C(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(tert-Butyl) 3a-Methyl tetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-2,3a(1H,3H)-dicarboxylate
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C13H22N2O4/c1-12(2,3)19-11(17)15-6-9-5-14-7-13(9,8-15)10(16)18-4/h9,14H,5-8H2,1-4H3
Formel vikt 270.158
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.