Läs mer
2-(tert-Butyl) 3a-Methyl tetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-2,3a(1H,3H)-dicarboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(tert-Butyl) 3a-Methyl tetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-2,3a(1H,3H)-dicarboxylate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H22N2O4/c1-12(2,3)19-11(17)15-6-9-5-14-7-13(9,8-15)10(16)18-4/h9,14H,5-8H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 270.158 |