Läs mer
2-tert-butyl-4-hydroxyanisol, TRC
Produktkod. 30138054
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138054 500 mg
30134431 5 g
17991855 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138054 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB699300500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88-32-4
Molekylformel C11 H16 O2
Molekylvikt (g/mol) 180.24
Synonym 3-(1,1-Dimethylethyl)-4-methoxyphenol, 3-tert-Butyl-4-methoxyphenol, 2-(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxyanisole, 2-tert-Butyl-4-hydroxyanisole, 2-tert-Butyl-p-hydroxyanisole, 4-Methoxy-3-(1,1-dimethylethyl)phenol, 4-Methoxy-3-tert-butylphenol, tert-Butyl-3-methoxy-4-phenol
IUPAC-namn 3-tert-butyl-4-metoxyfenol
LEDER COc1ccc(O)cc1C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-tert-Butyl-4-hydroxyanisole
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C11H16O2/c1-11(2,3)9-7-8(12)5-6-10(9)13-4/h5-7,12H,1-4H3
Formel vikt 180.115