Läs mer
2-tert-butyl-4-metylfenol, 99 %
Produktkod. 11455567
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11455567 500 g 500g
11445567 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11455567 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23545.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2409-55-4 | C11H16O | 164,248 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2409-55-4
Molekylformel C11H16O
Molekylvikt (g/mol) 164.248
MDL-nummer MFCD00002381
InChI-nyckel IKEHOXWJQXIQAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-tert-butyl-4-methylphenol, 2-tert-butyl-p-cresol, 2-t-butyl-p-cresol, p-cresol, 2-tert-butyl, o-tert-butyl-p-cresol, 2-t-butyl-4-methylphenol, 4-methyl-2-tert-butylphenol, 2-terc.butyl-p-kresol, phenol, 2-1,1-dimethylethyl-4-methyl, 4-methyl-6-t-butylphenol
PubChem CID 17004
IUPAC-namn 2-tert-butyl-4-metylfenol
LEDER CC1=CC(=C(C=C1)O)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-tert-Butyl-4-methylphenol
Smältpunkt 49 °C till 54 °C
Kokpunkt 237 °C
Flampunkt 105 °C (221 °F)
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN2430
Beilstein 1817645
Formel vikt 164.25
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.