missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-tert-Butyl-5-methyl-1,3-dioxane-5-carboxylic Acid Vinyl Ester-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-tert-Butyl-5-methyl-1,3-dioxane-5-carboxylic Acid Vinyl Es-D3 |
| CAS | 1189464-68-3 |
| Molekylformel | C4 H5 N3 S |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5N3S/c5-3-1-2-6-4(8)7-3/h1-2H,(H3,5,6,7,8) |
| LEDER | NC1=CC=NC(=S)N1 |
| IUPAC-namn | 6-amino-1H-pyrimidine-2-thione |
| Molekylvikt (g/mol) | 127.168 |
| Formel vikt | 127.02 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?