Läs mer
2-(tert-Butyl)aniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(tert-Butyl)aniline |
| CAS | 6310-21-0 |
| Molekylformel | C10H15N |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | o-tert-Butylaniline (6CI,7CI,8CI), 2-(1,1-Dimethylethyl)benzenamine, 1-Amino-2-tert-butylbenzene, 2-(1,1-Dimethylethyl)aniline, 2-tert-Butylaniline, 2-tert-Butylphenylamine, NSC 43044, o-tert-Butylaniline |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9(8)11/h4-7H,11H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(C)c1ccccc1N |
| IUPAC-namn | 2-tert-butylaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 149.23 |
| Formel vikt | 149.1204 |