Läs mer
2-(tert-Butyl)thiophene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(tert-Butyl)thiophene |
| CAS | 1689-78-7 |
| Molekylformel | C8H12S |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12S/c1-8(2,3)7-5-4-6-9-7/h4-6H,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(C)c1cccs1 |
| IUPAC-namn | 2-tert-butylthiophene |
| Molekylvikt (g/mol) | 140.25 |
| Formel vikt | 140.066 |