Läs mer
2-(tert-Butylamino)-3'-bromopropiophenone Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
2-(tert-Butylamino)-3'-bromopropiophenone Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(tert-Butylamino)-3'-bromopropiophenone Hydrochloride |
| CAS | 1049718-43-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-(tert-Butylamino)-3'-bromopropiophenone Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H18 Br N O . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2-(tert-Butylamino)-3'-bromopropiophenone Hydrochloride, GW 363083A, USP Bupropion Hydrochloride Related Compound B, 377U68, Bupropion Related Compound B as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18BrNO.ClH/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-6-5-7-11(14)8-10;/h5-9,15H,1-4H3;1H |
| LEDER | Cl.CC(NC(C)(C)C)C(=O)c1cccc(Br)c1 |
| IUPAC-namn | 1-(3-bromophenyl)-2-(tert-butylamino)propan-1-one;hydrochloride |
| Visa mer |