missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(tert-Butylamino)-4,6-dichloro-1,3,5-triazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(tert-Butylamino)-4,6-dichloro-1,3,5-triazine |
| CAS | 27282-85-5 |
| Molekylformel | C7 H10 Cl2 N4 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10Cl2N4/c1-7(2,3)13-6-11-4(8)10-5(9)12-6/h1-3H3,(H,10,11,12,13) |
| LEDER | CC(C)(C)Nc1nc(Cl)nc(Cl)n1 |
| IUPAC-namn | N-tert-butyl-4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 221.09 |
| Formel vikt | 220.0283 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?