missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(tert-Butylamino)-4,6-dichloro-1,3,5-triazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | 2-(tert-Butylamino)-4,6-dichloro-1,3,5-triazine |
| CAS | 27282-85-5 |
| Molekylformel | C7 H10 Cl2 N4 |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10Cl2N4/c1-7(2,3)13-6-11-4(8)10-5(9)12-6/h1-3H3,(H,10,11,12,13) |
| LEDER | CC(C)(C)Nc1nc(Cl)nc(Cl)n1 |
| IUPAC-namn | N-tert-butyl-4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 221.09 |
| Formel vikt | 220.0283 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?