Läs mer
2-(tert-Butylamino)-4-chloro-6-cyclopropylamino-1,3,5-triazine-d9, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(tert-Butylamino)-4-chloro-6-cyclopropylamino-1,3,5-triazine-d9 |
| CAS | 1189419-70-2 |
| Molekylformel | C10 D9 H7 Cl N5 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 6-Chloro-N2-cyclopropyl-N4-(1,1-dimethylethyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 2-Chloro-4-cyclopropylamino-6-tert-butylamino-s-triazine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16ClN5/c1-10(2,3)16-9-14-7(11)13-8(15-9)12-6-4-5-6/h6H,4-5H2,1-3H3,(H2,12,13,14,15,16)/i1D3,2D3,3D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C(Nc1nc(Cl)nc(NC2CC2)n1)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 6-chloro-4-N-cyclopropyl-2-N-[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propan-2-yl]-1,3,5-triazine-2,4-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 250.776 |
| Formel vikt | 250.166 |