Läs mer
2-(tert-Butylamino)-4-chloro-6-cyclopropylamino-1,3,5-triazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(tert-Butylamino)-4-chloro-6-cyclopropylamino-1,3,5-triazine |
| CAS | 26737-71-3 |
| Molekylformel | C10 H16 Cl N5 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 6-Chloro-N2-cyclopropyl-N4-(1,1-dimethylethyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 2-Chloro-4-cyclopropylamino-6-tert-butylamino-s-triazine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16ClN5/c1-10(2,3)16-9-14-7(11)13-8(15-9)12-6-4-5-6/h6H,4-5H2,1-3H3,(H2,12,13,14,15,16) |
| LEDER | CC(C)(C)Nc1nc(Cl)nc(NC2CC2)n1 |
| IUPAC-namn | N2-tert-butyl-6-chloro-N4-cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 241.72 |
| Formel vikt | 241.1094 |