Läs mer
2-tert-butylanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10110622 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10110622 25 g Glasflaska 25g
1 options
Produktkod. 10110622 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 369870250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6310-21-0 | C10H15N | 149.24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-tert-Butylaniline
Namnnotering 99%
CAS 6310-21-0
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -60°C
Densitet 0.9570g/mL, 0.957
Kokpunkt 123°C to 124°C (17.0 mmHg)
Flampunkt 102°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C10H15N
Linjär formel (CH3)3CC6H4NH2
Brytningsindex 1.5440 to 1.546
MDL-nummer MFCD00130023
Kvantitet 25 g
Synonym 2-tert-butyl aniline, 2-tert-butylphenylamine, benzenamine, 2-1,1-dimethylethyl, 2-t-butylaniline, 2-tert-butyl-phenylamine, 2-1,1-dimethylethyl benzenamine, 2-tert-butyl phenylamine, pubchem20188, aniline, 2-tert-butyl
InChI-nyckel AEIOZWYBDBVCGW-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)(C)C1=CC=CC=C1N
IUPAC-namn 2-tert-butylanilin
Molekylvikt (g/mol) 149.24
PubChem CID 80574
Formel vikt 149.24
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-tert-Butylaniline
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.