Läs mer
2-tert-Butylbenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-tert-Butylbenzoic Acid |
| CAS | 1077-58-3 |
| Molekylformel | C11H14O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-(1,1-Dimethylethyl)benzoic Acid, NSC 86592, o-tert-Butylbenzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O2/c1-11(2,3)9-7-5-4-6-8(9)10(12)13/h4-7H,1-3H3,(H,12,13) |
| LEDER | CC(C)(C)c1ccccc1C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-tert-butylbenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 178.23 |
| Formel vikt | 178.0994 |