missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-tert-Butyldimethylsilyloxy-1,1-dimethylethylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-tert-Butyldimethylsilyloxy-1,1-dimethylethylamine |
| CAS | 117460-98-7 |
| Molekylformel | C10 H25 N O Si |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-[[tert-Butyldimethylsilyl]oxy]-2-methylpropan-2-amine, 1-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-2-methyl-2-propanamine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H25NOSi/c1-9(2,3)13(6,7)12-8-10(4,5)11/h8,11H2,1-7H3 |
| LEDER | CC(C)(C)[Si](C)(C)OCC(C)(C)N |
| IUPAC-namn | 1-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-2-methylpropan-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 203.397 |
| Formel vikt | 203.171 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?