missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-tert-Butyldimethylsilyloxyethanol-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-tert-Butyldimethylsilyloxyethanol-d4 |
| CAS | 764650-43-3 |
| Molekylformel | C8H16D4O2Si |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H20O2Si/c1-8(2,3)11(4,5)10-7-6-9/h9H,6-7H2,1-5H3/i6D2,7D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])O[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| IUPAC-namn | 2-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-1,1,2,2-tetradeuterioethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.35 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?