Läs mer
2-tert-Butyldimethylsilyloxyethanol, TRC
Produktkod. 30340849
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30340849 25 g
1 options
Produktkod. 30340849 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB69147025G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-tert-Butyldimethylsilyloxyethanol
CAS 102229-10-7
Molekylformel C8 H20 O2 Si
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C8H20O2Si/c1-8(2,3)11(4,5)10-7-6-9/h9H,6-7H2,1-5H3
LEDER CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCO
IUPAC-namn 2-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxyethanol
Molekylvikt (g/mol) 176.33
Formel vikt 176.1233