Läs mer
2-tert-butylimino-2-dietylamino-1,3-dimetyl-perhydro-1,3,2-diazafosforin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11945711 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
5 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11945711 1 mL Glasflaska 1ml
11965711 5 mL Glasflaska 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11945711 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 439160010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 98015-45-3 | C13H31N4P | 274.39 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98015-45-3
Molekylformel C13H31N4P
Molekylvikt (g/mol) 274.39
InChI-nyckel VSCBATMPTLKTOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym bemp, bemp phosphazene, 2-tert-butylimino-2-diethylamino-1,3-dimethyl-perhydro-1,3,2-diazaphosphorine, unii-df15j146qi, 2-tert-butylimino-2-diethylamino-1,3-dimethylperhydro-1,3,2-diazaphosphorine, 2-tert-butylimino-n,n-diethyl-1,3-dimethyl-1,3,2??-diazaphosphinan-2-amine, 2-tert-butylimino-n,n-diethyl-1,3-dimethyl-1,3,2, 2-t-butylimino-2-diethylamino-1,3-dimethyl-perhydro-1,3,2-diazaphosphorine, 2-tert-butylimino-2-diethylamino-1,3-dimethyl-1,3,2-diazaphosphorinane
PubChem CID 3513851
IUPAC-namn 2-tert-butylimino-N,N-dietyl-1,3-dimetyl-1,3,2$l^{5}-diazafosfinan-2-amin
LEDER CCN(CC)P1(=NC(C)(C)C)N(CCCN1C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-tert-Butylimino-2-diethylamino-1,3-dimethyl-perhydro-1,3,2-diazaphosphorine
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös
Densitet 0.9480g/mL, 0.948
Kokpunkt 74°C (0.1 mmHg)
Flampunkt 53°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 mL
Formel vikt 274.39
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-tert-Butylimino-2-diethylamino-1,3-dimethyl-perhydro-1,3,2-diazaphosphorine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.