Läs mer
2-tert-butylfenol, 99 %
Produktkod. 11357206
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2000 g
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11357206 2000 g 2kg
11337206 100 g 100g
11347206 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11357206 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07294.0P
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 88-18-6 | C10H14O | 150,221 g/mol
2-tert-butylfenol används farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-tert-butylfenol används farmaceutiska mellanprodukter.
Löslighet Löslig i vatten (0,23 g/100
ml (20 C)).°
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88-18-6
Molekylformel C10H14O
Molekylvikt (g/mol) 150.221
MDL-nummer MFCD00002223
InChI-nyckel WJQOZHYUIDYNHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-tert-butyl phenol, 2-t-butylphenol, phenol, 2-1,1-dimethylethyl, phenol, o-tert-butyl, o-t-butylphenol, o-tert-butylphenol, tert-butylphenol, 2-1,1-dimethylethyl phenol, 2-tert-butyl-1-hydroxybenzene, t-butylphenol
PubChem CID 6923
ChEBI CHEBI:34305
IUPAC-namn 2-tert-butylfenol
LEDER CC(C)(C)C1=CC=CC=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-tert-Butylphenol
Smältpunkt -7 °C
Densitet 0.98
Kokpunkt 223 °C till 224 °C
Flampunkt 102 °C (215 °F)
Brytningsindex 1.523
Kvantitet 2000 g
UN-nummer UN2922
Beilstein 1907120
Löslighetsinformation Löslig i vatten (0,23 g/100 ml (20 °C)).
Formel vikt 150.22
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.