Läs mer
2-tert-butylfenol, TRC
Produktkod. 30337793
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30337793 25 g
1 options
Produktkod. 30337793 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB70137525G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-tert.-Butylphenol
CAS 88-18-6
Molekylformel C10 H14 O
Kvantitet 25 g
Synonym Phenol, o-tert-butyl- (8CI), 2-(1,1-Dimethylethyl)phenol, 2-tert-Butyl-1-hydroxybenzene, 2-tert-Butylphenol, o-t-Butylphenol, o-tert-Butylphenol
InChI formel InChI=1S/C10H14O/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9(8)11/h4-7,11H,1-3H3
LEDER CC(C)(C)c1ccccc1O
IUPAC-namn 2-tert-butylfenol
Molekylvikt (g/mol) 150.22
Formel vikt 150.1045