Läs mer
(2-tert-butylphenyl)methanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2-tert-butylphenyl)methanol |
| CAS | 21190-35-2 |
| Molekylformel | C11H16O |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16O/c1-11(2,3)10-7-5-4-6-9(10)8-12/h4-7,12H,8H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(C)c1ccccc1CO |
| IUPAC-namn | (2-tert-butylphenyl)methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.24 |
| Formel vikt | 164.1201 |