Läs mer
2-tert-Butylpropane-1,3-diol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11363836
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11363836 5 g 5g
11353836 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11363836 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16927.06
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2819-05-8
MDL-nummer MFCD01075745
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-tert-Butylpropane-1,3-diol
Smältpunkt 54°C to 56°C
Kokpunkt 100°C to 102°C (2 mmHg)
Molekylformel C10H16O4
Kvantitet 5 g
Beilstein 1900687
Synonym ethyl 4,4-diacetylbutyrate, 4-acetyl-5-oxohexanoic acid ethyl ester, 4,4-diacetylbutyric acid ethyl ester, ethyl 4-acetyl-5-oxohexanoate, 4-acetyl-5-oxo-hexanoic acid ethyl ester, hexanoic acid,4-acetyl-5-oxo-, ethyl ester, hexanoic acid, 4-acetyl-5-oxo-, ethyl ester
InChI-nyckel CVPCFJRJUCNUJG-VQHVLOKHSA-N
LEDER CCOC(=O)CCC(C(=O)C)C(=O)C
IUPAC-namn etyl-4-acetyl-5-oxohexanoat
Molekylvikt (g/mol) 200.23
PubChem CID 2733934
Formel vikt 132.2
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.