Läs mer
2-(tert-butylsulfonyl)-3-etoxiakrylnitril, Thermo Scientific™
Produktkod. 10368322
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10368322 1 g 1g
10739923 10 g 10g
10600286 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10368322 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM01862DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 175201-67-9
Molekylformel C9H15NO3S
Molekylvikt (g/mol) 217.283
InChI-nyckel UEZQDEIGENVNHG-FPLPWBNLSA-N
Synonym 2z-3-ethoxy-2-2-methylpropane-2-sulfonyl prop-2-enenitrile
PubChem CID 40455567
IUPAC-namn (Z)-2-tert-butylsulfonyl-3-etoxiprop-2-enenitril
LEDER CCOC=C(C#N)S(=O)(=O)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(tert-Butylsulfonyl)-3-ethoxyacrylonitrile
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 217.29
Procent renhet 97%