Läs mer
2-(tert-butylsulfonyl)-3-etoxiakrylnitril, Thermo Scientific™
Produktkod. 10739923
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10739923 10 g 10g
10368322 1 g 1g
10600286 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10739923 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM01862EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 175201-67-9
Molekylformel C9H15NO3S
Molekylvikt (g/mol) 217.283
InChI-nyckel UEZQDEIGENVNHG-FPLPWBNLSA-N
Synonym 2z-3-ethoxy-2-2-methylpropane-2-sulfonyl prop-2-enenitrile
PubChem CID 40455567
IUPAC-namn (Z)-2-tert-butylsulfonyl-3-etoxiprop-2-enenitril
LEDER CCOC=C(C#N)S(=O)(=O)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(tert-Butylsulfonyl)-3-ethoxyacrylonitrile
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 10 g
Formel vikt 217.29
Procent renhet 97%