Läs mer
2-(tert-Butylsulfonyl)thioacetamide, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15453527
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet unitSize
15453527 250 mg 250mg
11362659 1 g 1g
11372659 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15453527 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26706.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 175277-31-3
Molekylformel C6H13NO2S2
Molekylvikt (g/mol) 195.30
MDL-nummer MFCD00084920
InChI-nyckel MNLXPMODUGFBAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-tert-butylsulfonyl ethanethioamide, 2-tert-butylsulphonyl ethanethioamide, 2-2-methylpropane-2-sulfonyl ethanethioamide, ethanethioamide,2-1,1-dimethylethyl sulfonyl, acmc-20aom5, maybridge1_008861, tert-butylsulfonyl-thioacetamide, 2-tert-butylsulfonylthioacetamide, 2-tert-butylsulfonyl thioacetamide, 2-methylpropane-2-sulfonyl ethanethioamide
PubChem CID 2745402
IUPAC-namn 2-tert-butylsulfonylethanethioamide
LEDER CC(C)(C)S(=O)(=O)CC(N)=S
Specifica
Kemiskt namn eller material 2-(tert-Butylsulfonyl)thioacetamide
Smältpunkt 184°C to 186°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 195.29
Procent renhet 97%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.