Läs mer
2-tert-butyltoluen, 99 %
Produktkod. 15495817
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15495817 250 mg 250mg
15475817 1 g 1g
15485817 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15495817 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33036.MD
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1074-92-6 | C11H16 | 148,249 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1074-92-6
Molekylformel C11H16
Molekylvikt (g/mol) 148.249
MDL-nummer MFCD00059209
InChI-nyckel AXHVNJGQOJFMHT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 33712
IUPAC-namn 1-tert-butyl-2-metylbensen
LEDER CC1=CC=CC=C1C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-tert-Butyltoluene
Densitet 0.89
Brytningsindex 1.5075
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2667
Synonym 2-tert-butyltoluene, 1-tert-butyl-2-methylbenzene, toluene, o-tert-butyl, benzene, 1-1,1-dimethylethyl-2-methyl, benzene, 1,1-dimethylethyl methyl, o-tert-butyltoluene, 1-methyl-2-tert-butylbenzene, benzene,1-1,1-dimethylethyl-2-methyl, t-butyltoluene, o-t-butyltoluene
Formel vikt 148.25
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.