Läs mer
2-Tetradecanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Tetradecanol |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H30O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(2)15/h14-15H,3-13H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 214.2297 |