Läs mer
2-Tetradecylcyclobutanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Tetradecylcyclobutanone |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-15-16-18(17)19/h17H,2-16H2,1H3 |
| Formel vikt | 266.261 |