missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Tetradecylhexadecanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Tetradecylhexadecanoic Acid |
| CAS | 66880-77-1 |
| Molekylformel | C30 H60 O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C30H60O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29(30(31)32)28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h29H,3-28H2,1-2H3,(H,31,32) |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCC(CCCCCCCCCCCCCC)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-tetradecylhexadecanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 452.8 |
| Formel vikt | 452.4593 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?