Läs mer
2-((Tetrahydrofuran-2-yl)methoxy)phenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-((Tetrahydrofuran-2-yl)methoxy)phenol |
| CAS | 41516-19-2 |
| Molekylformel | C11H14O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-[(Tetrahydro-2-furanyl)methoxy]phenol |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O3/c12-10-5-1-2-6-11(10)14-8-9-4-3-7-13-9/h1-2,5-6,9,12H,3-4,7-8H2 |
| LEDER | Oc1ccccc1OCC2CCCO2 |
| IUPAC-namn | 2-(oxolan-2-ylmethoxy)phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 194.23 |
| Formel vikt | 194.0943 |