Läs mer
2-tetrahydrofuroinsyra, TRC
Produktkod. 30425472
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30425472 5 g
30417302 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30425472 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT2936455G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16874-33-2
Molekylformel C5H8O3
Molekylvikt (g/mol) 116.12
Synonym Tetrahydro-2-furancarboxylic Acid, Tetrahydro-2-furoic Acid, (R,S)-Tetrahydrofuran-2-carboxylic Acid, (±)-Tetrahydro-2-furoic Acid, (±)-Tetrahydrofuran-2-carboxylic Acid, 1,2,3,4-Tetrahydrofuran-2-carboxylic Acid, NSC 521564, Tetrahydro-2-furancarboxylic Acid
IUPAC-namn oxolan-2-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1CCCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Tetrahydrofuroic Acid
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C5H8O3/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h4H,1-3H2,(H,6,7)
Formel vikt 116.0473
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Política de privacidad.