Läs mer
2-tetrahydropyran-4-yletanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10792164
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10792164 1 g 1g
10472074 250 mg 250mg
10612315 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10792164 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC67409DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 4677-18-3
Molekylformel C7H14O2
Molekylvikt (g/mol) 130.19
MDL-nummer MFCD00129068
InChI-nyckel XZXZZACRGBBWTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl ethanol, 2-oxan-4-yl ethan-1-ol, 2-tetrahydro-pyran-4-yl-ethanol, 2-tetrahydropyran-4-ylethanol, 2-oxan-4-yl ethanol, 4-2-hydroxyethyl oxane, 4-hydroxyethyl tetrahydropyran, 2h-pyran-4-ethanol, tetrahydro, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl ethan-1-ol, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-ylethanol
PubChem CID 17750944
LEDER OCCC1CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Tetrahydropyran-4-ylethanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn 2-(oxan-4-yl)etanol
Formel vikt 130.19
Procent renhet 97%