Läs mer
2-(Tetrahydropyran-4-yloxi)-5-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10452294
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10452294 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10193374 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10452294 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC58339CB
Kemiska identifierare
CAS 910036-98-5
Molekylformel C16H24BNO4
Molekylvikt (g/mol) 305.18
MDL-nummer MFCD09702390
InChI-nyckel KGCJDMWHIVJQGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-tetrahydro-pyran-4-yloxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridine, 2-tetrahydropyran-4-yloxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-oxan-4-yloxy-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-oxan-4-yloxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, pubchem20144, 2-tetrahydropyran-4-yloxy pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 6-tetrahydropyran-4-yloxy pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 6-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy pyridin-3-yl boronic acid pinacol ester
PubChem CID 24229583
IUPAC-namn 2-(oxan-4-yloxi)-5-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CN=C(OC2CCOCC2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Tetrahydropyran-4-yloxy)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 305.18
Procent renhet 97%