Läs mer
2-(tetrahydropyran-4-yloxi)anilin, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10143764
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10143764 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10367684 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10143764 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC52214CB
Kemiska identifierare
CAS 898289-35-5
Molekylformel C11H15NO2
Molekylvikt (g/mol) 193.246
MDL-nummer MFCD09025872
InChI-nyckel CLGPZXHLRKSEDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy aniline, 2-tetrahydropyran-4-yloxy aniline, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy aniline, 2-oxan-4-yloxy aniline, benzenamine,2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, benzenamine, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, 2-oxan-4-yl oxy aniline, 2-tetrahydropyran-4-yloxyaniline, 4-2-aminophenoxy tetrahydro-2h-pyran, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl ;oxy ;aniline
PubChem CID 24229516
IUPAC-namn 2-(oxan-4-yloxi)anilin
LEDER C1COCCC1OC2=CC=CC=C2N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Tetrahydropyran-4-yloxy)aniline
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 193.24
Procent renhet 95%